Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 800.00 |
Über diesen Artikel
CHF 800.00
form
liquid
usage
sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
light blue
input
purified RNA
compatibility
ABI 5700, ABI 7000, ABI 7300, ABI 7700, ABI 7900 HT , ABI 7900 HT Fast, ABI 7900, ABI StepOne, ABI StepOnePlus
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ enthält alle erforderlichen Komponenten für die RT-qPCR außer RNA-Template und Sonde. Das System ist mit allen dual-markierten Sondenchemien kompatibel. Die reverse Transkriptase ist ein technisch hergestelltes M-MLV mit reduzierter RNase-H-Aktivität und einer verbesserten Aktivität und Stabilität bei höheren Temperaturen. Durch Einsatz von höheren Temperaturen (50 bis 55 °C) für den Erststrang-Schritt einer einstufigen RT-qPCR wird eine höhere Spezifität für das Primer-Annealing und die Unterbrechung der RNA-Sekundärstruktur erreicht, die die cDNA-Synthese beeinträchtigen kann.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ ist PCR-Inhibitoren gegenüber höchst resistent. Eine wichtige Komponente des ReadyMix™ ist eine ultrareine, höchst prozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die mit monoklonalen Antikörpern hoher Avidität kombiniert ist. Dadurch wird ein extrem strikter automatischer Heißstart ermöglicht, der das Potenzial für Primer-Dimere und andere unspezifische PCR-Artefakte minimiert. Die hellblaue Farbe des inerten Farbstoffs vereinfacht den Reaktionsaufbau auf weißen oder durchsichtigen Platten und minimiert das Auftreten von Fehlern beim Pipettieren oder Mischen. Der Farbstoff beeinträchtigt weder die qPCR-Leistung noch die Stabilität des Produkts.
Application
- Applied Biosystems® 5700
- Applied Biosystems 7000
- Applied Biosystems 7300
- Applied Biosystems 7700
- Applied Biosystems 7900
- Applied Biosystems 7900 HT Fast
- Applied Biosystems 7900 HT
- Applied Biosystems StepOnePlus™
- Applied Biosystems StepOne™
Features and Benefits
- Testergebnisse innerhalb von 33 Minuten
- Höchst effiziente und empfindliche PCR-Ergebnisse in Echtzeit
- Wenig/keine Optimierung notwendig
Other Notes
Verpackung:
500 Reaktionen* = 5 X 1-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description with ROX for ABI instruments | description with Low ROX for ABI and Stratagene instruments | description for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems | description with ROX for ABI instruments |
| technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable |
| detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA | input purified DNA |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?