Wichtige Dokumente
RES3077T-A7
Tricin
Synonym(e):
Tricin, N-[Tris-(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Nützlicher pH-Bereich
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChIKey
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Anwendung
Tricin kann in einem breiten Spektrum von biologischen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich als Komponente in Medienformulierungen. Bestimmte Anwendungen umfassen Puffer für Elektrophorese, Proteinaufreinigung und Diagnosereagensherstellung.
Verpackung
RES3077T-A701X: Behälter mit 100 g
RES3077T-A702X: Behälter mit 1 kg
RES3077T-A704X: Behälter mit 10 kg
RES3077T-A705X: Behälter mit 25 kg
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?