Wichtige Dokumente
T9784
Tricin
BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Synonym(e):
N-[Tris-(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
pH-Wert
4.0-6.0 (1 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChIKey
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in a polymerase chain reaction (PCR) buffer used in the single-cell collection[2]
- as a component of lactotroph feeding medium for culturing lactotrophs[3]
- to prepare luciferase assay reagent for luciferase activity assay in firefly Photonis pyralis and as a component in Triton/glycylglycine lysis buffer[4]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)