Fortfahren mit
C5735
L-Cystin
Synonym(e):
(R,R)-3,3′-Dithio-bis-(2-aminopropionsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 272.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 678.00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 4'800.00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 8'830.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
EC Number:
200-296-3
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1728094
MDL number:
CHF 272.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
77953949603C3300000
L-Cystin
SAFC
C5735
L-Cystin
L-Cystin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49603
L-Cystin
Cystin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3300000
Cystin
description
-
description
Wacker Chemie AG, ≥98.5%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
≤0.02% ammonium, ≤10 ppm heavy metals, ≤0.2% ninhidrin positive substances (each)
impurities
-
impurities
-
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
assay
-
assay
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
clear, colorless for appearance of solution
suitability
-
suitability
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)