Fortfahren mit
C6727
L-Cystin -dihydrochlorid
≥98.0% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Synonym(e):
Cystine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-391-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Cystin -dihydrochlorid, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
biological source
non-animal source
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.0% dry basis
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
≥211.36 °C
solubility
2 M HCl: 50 mg/mL
cation traces
As: ≤2 ppm, Fe: ≤30 ppm, NH4+: ≤0.03%, heavy metals: ≤10 ppm
functional group
carboxylic acid, thiol
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
General description
L-Cystin-Dihydrochlorid ist ein wichtiger Bestandteil biologischer Systeme und seine Rolle in den Bereichen Proteinstruktur, Redoxchemie und Zellprozesse macht es zu einem wertvollen Instrument in der Forschung in den Bereichen Biologie und Chemie für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Verständnis grundlegender biochemischer Mechanismen bis hin zur Arzneimittelentwicklung und Ernährungsforschung. L-Cystin ist für die Untersuchung der Proteinstruktur und -funktion unerlässlich. Es kann zur Bildung von Disulfidbindungen in Proteinen verwendet werden, was die Bildung von Proteinkomplexen und die Stabilisierung von Proteinstrukturen unterstützt. Dies ist besonders in der Biotechnologie- und Pharmaforschung von Bedeutung.
Application
Anwendungsgebiete von L-Cystin-Dihydrochlorid:
  • Als Ergänzung zur Untersuchung der Homopropargylglycin-Aktualisierung in der Metabolomik
  • Als Ergänzung zur Proteinsynthese für die Zellbiologie und Stammzellforschung[1]
  • Zur Untersuchung der Wirkung von Lipidperoxidation und Ferroptose durch Regulierung der Cystein- und GSH-Konzentrationen in der biochemischen Forschung[2]
Biochem/physiol Actions
Bei Cystin handelt es sich um die dimere Form von Cystein. Cystein ist die Quelle von Disulfidbindungen in Proteinen und spielt eine Rolle beim Transport von Schwefel. Es oxidiert bei physiologischem ph-Wert rasch zu Cystin. L-Cystin hat eine wesentliche Bedeutung bei der Sauerstoffproduktion und Modifikation von Lipoprotein niederer Dichte durch arterielle glatte Muskelzellen. Darüber hinaus spielt es auch eine Rolle bei der Synthese von Glutathion.
Features and Benefits
  • Eine hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
  • Geeignet für Säugetierzellkulturen
  • Aus nicht-tierischen Quellen hergestellt
  • Auf Endotoxine getestet
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Disclaimer
hygroskopisch
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2526C7477C6852
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
functional group
carboxylic acid, thiol
functional group
-
functional group
-
functional group
(sulfhydryl)
assay
≥98.0% dry basis
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystin -dihydrochlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf