Merck
RAB1551
Sigma-Aldrich
Human Cytokeratin 8 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
96 WELLS
CHF 502.00
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
CHF 502.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.77
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... KRT8(3856)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects human Cytokeratin 8. Other species not yet determined.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)