RAB0448
Cell-Based ELISA for detecting phospho-STAT4 (pTyr693) in cultured cell lines
96 assays
Größe auswählen
CHF 479.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 479.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verwendung
96 assays
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDB
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDB
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDB
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDB
- RABPLATE1Uncoated MicroplateSDB
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDB
- RABSTOP1Stop SolutionSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)