Merck
RABWASH1
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer Concentrate A
Größe auswählen
30 ML
CHF 34.40
CHF 34.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 ML
CHF 34.40
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.32
CHF 34.40
Check Cart for Availability
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Intended for use with ELISA kits.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)