Fortfahren mit
RABHRP2
HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 45.50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
5
CHF 45.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RABTYROERABHRP1AP309P
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)