RAB0309
Mouse IL-6 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Synonym(e):
B-cell stimulatory factor 2, CTL differentiation factor, Hybridoma growth factor, IFN-beta-2, IL-6
Größe auswählen
CHF 539.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 539.00
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-600 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Il6(24498)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
IL-6 (interleukin 6) signals through the IL-6 receptor system that consists of two chains, IL-6Rα and gp130 (membrane glycoprotein 130).[1] The gene IL-6 is mapped to human chromosome 7p15.3.[2]
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?