Fortfahren mit
RABDIL6
ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 48.60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 48.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RABELADBRABELADARABELADD
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)