Merck
RA481750-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
to hold 0.2 to 500 mL tubes and bottles
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638607
Parameter
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5810/5810R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)