Wichtige Dokumente
R7904
Anti-Rab5 antibody, Mouse monoclonal
clone Rab5-65, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-RAS-associated Protein RAB5A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Rab5-65, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~24 kDa
Speziesreaktivität
human, cat, bovine, mouse, rat
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells or NIH-3T3 or NRK
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG3
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB5A(5868)
mouse ... Rab5a(271457)
rat ... Rab5a(64633)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- co-immunoprecipitation assay
- western blotting
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)