Wichtige Dokumente
07-1820
Sigma-Aldrich
Anti-EEA1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
early endosome antigen 1, early endosome-associated protein, early endosome antigen 1, 162kD, Endosome-associated protein p162, Zinc finger FYVE domain-containing protein 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EEA1(8411)
Allgemeine Beschreibung
EEA1 (Early Endosome Antigen 1) ist ein Coiled-Coil-Protein mit einer Molekülmasse von 170 kDa, das zur Gruppe der frühen endosomalen Rab5-Effektorproteine gehört. EEA1 spielt vermutlich eine Rolle beim Anbinden/Andocken von endozytischen Vesikeln vor ihrer Fusion mit frühen Endosomen. Die Charakterisierung dieses Proteins zeigte, dass es eine Zinkfinger-ähnliche Domäne und Coiled-Coil-Regionen umfasst. Die Zinkfinger-ähnliche Domäne, auch als FYVE-Finger bekannt, ist ein Cystein-reiches Motiv, das eine notwendige Komponente für das endosomale Targeting von EEA1 ist, und ist insbesondere für seine doppelte Wechselwirkung mit Rab5-GTPase und Phosphatidylinositol-3-phosphat (Ptdlns-3-P) bekannt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt EEA1.
Pferd und Hund (99 % Sequenzhomologie). Ratte (98 % Sequenzhomologie). Rind (97 % Sequenzhomologie).
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von humanem EEA1 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-EEA1-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von EEA1 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Western-Blot (SNAP ID)-Analyse: Eine 1:250-Verdünnung einer früheren Charge wies EEA1 in 10 µg C2C12-Zelllysat nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies EEA1 in HeLa-, A431- und C2C12-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an BALB-3T3/A31-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies EEA1 in 10 µg BALB-3T3/A31-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 170 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
BALB-3T3/A31-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neurotrophin receptor p75 mediates the uptake of the amyloid beta (A?) peptide, guiding it to lysosomes for degradation in basal forebrain cholinergic neurons.
Ovsepian, Saak V, et al.
Brain Structure &Amp; Function (2013)
Matylda B Mielcarska et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 544612-544612 (2020-12-08)
TLR3 provides immediate type I IFN response following entry of stimulatory PAMPs into the CNS, as it is in HSV infection. The receptor plays a vital role in astrocytes, contributing to rapid infection sensing and suppression of viral replication, precluding
Songlin Li et al.
Frontiers in immunology, 11, 49-49 (2020-02-23)
Impaired synaptic integrity and function due to accumulation of amyloid β-protein (Aβ42) oligomers is thought to be a major contributor to cognitive decline in Alzheimer's disease (AD). However, the exact role of Aβ42 oligomers in synaptotoxicity and the ability of
Maya Koronyo-Hamaoui et al.
Brain : a journal of neurology, 143(1), 336-358 (2019-12-04)
Targeted overexpression of angiotensin-converting enzyme (ACE), an amyloid-β protein degrading enzyme, to brain resident microglia and peripheral myelomonocytes (ACE10 model) substantially diminished Alzheimer's-like disease in double-transgenic APPSWE/PS1ΔE9 (AD+) mice. In this study, we explored the impact of selective and transient
Liang Shi et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 90, 93-102 (2017-07-25)
The neuron-enriched, endosomal protein Calcyon (Caly) regulates endocytosis and vesicle sorting, and is important for synaptic plasticity and brain development. In the current investigation of Caly interacting proteins in brain, the microtubule retrograde motor subunit, cytoplasmic dynein 1 heavy chain