Merck
R6000
Ribonuclease S from bovine pancreas
Grade XII-S
Synonym(e):
RNase S, pancreatic RNase, protease-modified RNase A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-646-6
MDL number:
Specific activity:
≥60 Kunitz units/mg solid
Biological source:
bovine pancreas
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Grade XII-S
form
powder
specific activity
≥60 Kunitz units/mg solid
mol wt
13.7 kDa
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ribonuclease S from bovine pancreas has been used in a study to assess the hybridase activity of human ribonuclease-1. Ribonuclease S from bovine pancreas has also been used in a study to investigate a new approach to obtaining high-activity RNase, DNase, cholesterolesterase, and trypsin from cattle pancreas.
Other Notes
Protease-modified RNase A
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)