Wichtige Dokumente
R1028
Restorase® DNA-Polymerase mit 10× Reaktionspuffer
Enzyme blend for PCR amplification of damaged DNA
Größe auswählen
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 50 reactions
Leistungsmerkmale
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
Konzentration
2.5 units/μL
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zuverlässige Amplifikation von beschädigter DNA
- Wo thermostabile Polymerasen versagen, amplifiziert dieses Enzym die Sequenz effizient
- Effiziente Amplifikation von Sequenzen in Multiplex-Reaktionen
- Gesteigerte Ausbeute und Amplikon-Spezifität
- Amplifiziert ein breites Spektrum von Amplikongrößen im Bereich von 200 bp bis 20 kb
- Kann 3′ Spunde, Nicks und abasische Stellen reparieren
- Zuverlässige Amplifikation von beschädigter DNA
- Höhere Ausbeute
- Kann 3′ Spunde, Nicks und abasische Stellen reparieren
Verpackung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Restorase® was developed for researchers unable to achieve amplification of damaged DNA templates when using other commercially available DNA polymerases.
Protokolle
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.