Wichtige Dokumente
R0525
RANK Ligand from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Osteoclast differentiation factor (ODF), Osteoprotegerin ligand (OPGL), Receptor activator of NF-κB Ligand (RANKL), TNF-related activation−induced cytokines (TRANCE)
Größe auswählen
CHF 422.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 422.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
10.0-25.0 ng/mL ED50
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/mg
<1 EU/μg
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Tnfsf11(21943)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)