Merck
R0509
Worthington-Zubehör
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
Synonym(e):
dewar base
Größe auswählen
1 EA
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 425.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103000
NACRES:
NB.22
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Worthington 366783
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Vorsicht
Weight of filled 35L Dewar can exceed 100lbs (45kg). Use of roller base is strongly recommended for safe transport.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)