Merck
Z743995
Flüssigstickstoff-Kühlschränke der Worthington LS-Serie
LS750
Synonym(e):
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
130 days static holding time
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Worthington LS750-R
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Höhe
26 5/16 in.
688 mm
AD
47.8 cm
Halsumfang
11.9 cm
Volumen
35 L
35000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Dewargefäße mit Kanister- und Regallagersystemen ermöglichen die kostengünstige Langzeitlagerung von Zellen, Geweben und anderen biologischen Proben. Die Kanister nehmen Proben je nach ihrem Flüssigstickstoffgehalt in der Dampf- oder Flüssigphase auf. Es werden Temperaturen von -184 °C unter dem verschlossenen Halsrohr-Kern bis -196 °C auf dem Flüssigstickstoffpegel aufrechterhalten.
  • Geriffeltes, hochfestes Aluminiumgehäuse, Magneform-Halsrohr-Design und haltbares Lackiersystem
  • Regalindex-Positionierungsring und interne Positionierungsvorrichtung, computerkompatible Kartonlagerung eignet sich für eine unkomplizierte Bestandsverwaltung
  • Ausgezeichnete Unterdruckleistung
  • Verschließbare Deckel