Q2128
Quisqualinsäure
powder
Synonym(e):
3-(3,5-Dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)-L-alanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
ethanol: <0.17 mg/mL
H2O: 0.5 mg/mL
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL
1 M NH4OH: 20 mg/mL
organic solvents: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1
InChIKey
ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable