Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Monoklonales Anti-β-Aktin in Maus hergestellte Antikörper, clone AC-74, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-74, monoclonal
mol wt
antigen 42 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured human or chicken fibroblasts, western blot: 1:5,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Monoklonales Anti-β-Aktin (Maus-IgG2a-Isotyp) stammt aus dem AC-74-Hybridom, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Milzzellen einer immunisierten Maus hergestellt wurde.
Immunogen
Application
Der monoklonale Anti-β-Aktin-Antikörper der Maus wurde in der Western-Blot-Analyse eingesetzt. Der Antikörper kann außerdem für Anwendungen in der Immunhistochemie, der indirekten Immunfluoreszenz (1:1.000) bei Verwendung von kultivierten menschlichen oder Hühnerfibroblasten) und im indirekten ELISA eingesetzt werden.
Als primärer Antikörper für die Western-Blot-Analyse von MDCK-Zelllysaten wurde ein monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper verwendet.
Der monoklonale Anti-β-Aktin-Antikörper wurde in der Western-Blot-Analyse eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTB(60) | Gene Information human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone AC-74, monoclonal | clone AC-74, monoclonal | clone AC-15, monoclonal | clone AC-40, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated |
| species reactivity rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human | species reactivity rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human | species reactivity sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig | species reactivity human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonales Anti-β-Aktin in Maus hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?