Merck
PHG0003
SAFC
MES Hydrat
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa 
6.1
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Anwendung
MES ist ein biologischer Puffer, der oftmals als „Goods Puffer“ bezeichnet wird. Der pKa von MES beträgt 5,96, wodurch er sich gut für Medien und proteinbasierte Pufferformulierungen eignet, um ein stabiles Milieu in Lösung aufrechtzuerhalten. MES gilt für die Kultivierung von Zelllinien als ungiftig, ist sehr gut wasserlöslich und bietet eine hohe Lösungsklarheit.
MES wird in Zellkulturmedien, biopharmazeutischen Pufferformulierungen (sowohl für Upstream- als auch Downstream-Prozesse) und diagnostischen Reagenzien verwendet. MES-Puffer werden bei biologischen Aufreinigungsprozessen von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tongtong Ma et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 296-303 (2014-07-02)
Oral delivery of antigens is patient-friendly and efficient way of treating intestinal infections. However, the efficacy of oral vaccines is limited by degradation in the gastrointestinal (GI) tract and poor absorption by enterocytes and antigen-presenting cells (APC). Here we report
Tomoya Narawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(4), 545-551 (2015-04-04)
The stereoselective transport of methotrexate (L-amethopterin, L-MTX) and its enantiomer (D-amethopterin, D-MTX) by the rat proton-coupled folate transporter (rPCFT) were examined using rPCFT-expressing HEK293 cells. The initial rate of uptake of [3H]-L-MTX by the rPCFT followed Michaelis-Menten kinetics, with a
M Mirazul Islam et al.
Acta biomaterialia, 12, 70-80 (2014-12-03)
The implant-host interface is a critical element in guiding tissue or organ regeneration. We previously developed hydrogels comprising interpenetrating networks of recombinant human collagen type III and 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (RHCIII-MPC) as substitutes for the corneal extracellular matrix that promote endogenous
Xu Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 66, 520-526 (2014-12-17)
A novel highly sensitive colorimetric assay for DNA detection using cascade amplification strategy based on hybridization chain reaction and enzyme-induced metallization was established. The DNA modified superparamagnetic beads were demonstrated to capture and enrich the target DNA in the hybridization
Patricia Lopez-Sanchez et al.
Soft matter, 11(20), 4002-4010 (2015-04-23)
Cellulose hydrogels are extensively applied in many biotechnological fields and are also used as models for plant cell walls. We synthesised model cellulosic hydrogels containing hemicelluloses, as a biomimetic of plant cell walls, in order to study the role of