P9114
6-(2-Propargyloxyphenyl)hexanoic acid
≥98%, solid
Synonym(e):
PPOH
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CCCCCc1ccccc1OCC#C
InChI
1S/C15H18O3/c1-2-12-18-14-10-7-6-9-13(14)8-4-3-5-11-15(16)17/h1,6-7,9-10H,3-5,8,11-12H2,(H,16,17)
InChIKey
CUNYTKVXYZYERK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable