Merck
R817P-10
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Plating Medium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
6 mo.
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
All-in-one ready-to-use media. For initial plating of rat neurons.
Qualität
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)