P8874
Monoclonal Anti-Phosphocan in Maus hergestellte Antikörper
~2 mg/mL, clone 122.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PTPRB, Anti-Receptor-type Protein-tyrosine phosphatase β
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
122.2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~180 kDa (higher band may be present)
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total extract of rat brain
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ptprz1(25613)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable