Wichtige Dokumente
P7173
Pyruvate Carboxylase from bovine liver
buffered aqueous glycerol solution, 5-25 units/mg protein (BCA)
Synonym(e):
Pyruvate:CO2 ligase (ADP-forming)
Größe auswählen
CHF 809.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 809.00
Empfohlene Produkte
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
5-25 units/mg protein (BCA)
Konzentration
≥0.5 mg/mL
Fremdaktivität
lactic dehydrogenase ≤0.5%
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)