P6278
Peroxidase, inaktiviert
≤0.02 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Peroxidase, inaktiviert aus Meerrettich-Peroxidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≤0.02 units/mg protein (biuret)
Verunreinigungen
salt, free
Löslichkeit
0.85% sodium chloride: soluble 15 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable