Wichtige Dokumente
P5681
Phytinsäure Dikaliumsalz
Synonym(e):
Inositol hexakisphosphate, Inositol-hexaphosphorsäure, InsP6
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagerbedingungen
desiccated
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;
InChIKey
ZSQQRQRTIJIVNO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable