Wichtige Dokumente
P4359
Pifithrin-α
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1-p-tolylethanone hydrobromide, PFT-α
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
192.1-192.5 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Br[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)CN2C(=N)SC3=C2CCCC3
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
InChIKey
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- to study the effect of specific p53 inhibitor on p53-upregulated modulator of apoptosis (PUMA) expression after transient global cerebral ischemia (tGCI)[1]
- as p53 inhibitor to treat PA1 cells[2]
- as a tumor protein p53 (TRP53) inhibitor, to treat mouse lung epithelial-12 (MLE-12) cells[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.