P2688
Immobilon®-P Polyvinylidenfluorid-Membranen
size 20 cm × 20 cm
Synonym(e):
PVDF
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Millipore IPVH20200
Größe
20 cm × 20 cm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)