Fortfahren mit
IPFL00010
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Immobilon®-FL PVDF Membrane
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immobilon®-FL PVDF Membran, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
filter L × W
27 cm × 3.75 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
General description
Die Immobilon®-FL-Transfermembran ist eine mikroporöse Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membran mit einer nominalen Porengröße von 0,45 μm. Sie wurde für die Bindung von Proteinen konzipiert, die aus einer Reihe von Gelmatrizen übertragen wurden. Die Immobilon®-FL-Membran ist hydrophob und bietet eine gleichmäßig kontrollierte Porenstruktur mit einer hohen Bindungskapazität für Biomoleküle. Die Membran ermöglicht das optimale Blotting von Proteinen mit Molekülmassen von mehr als 20.000. Die Immobilon®-FL-Membran weist über ein breites Spektrum von Anregungs-/Emissionswellenlängen eine sehr geringe Autofluoreszenz auf. Durch diese Eigenschaft eignet sie sich ideal für Blotting-Anwendungen mit fluoreszenzbasiertem Immunnachweis. Die Immobilon®-FL-Membran kann auch für den gängigen chemilumineszenten oder chromogenen Nachweis eingesetzt werden.
Application
Die Immobilon-FL-PVDF-Membran wird in Western Blot verwendet.[1][2]
Features and Benefits
Immobilon-FL-Membran:
  • Die erste Transfermembran, die für Fluoreszenzanwendungen optimiert wurde; der besonders geringe Hintergrund verbessert die Sensitivität aller Fluoreszenznachweisprotokolle
  • Mit allen üblicherweise eingesetzten Fluoreszenzsonden mit einem breiten Spektrum von Anregungs- und Emissionswellenlängen kompatibel
  • Am besten für das Multiplexen und den Chemifluoreszenznachweis
  • Mit gängigen Blockierungsmitteln und -puffern kompatibel
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IPFL20200IPFL10100IPFL00005
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
compatibility
for use with All fluorescence dyes, for use with CPTS, for use with Ponceau-S red, for use with Amido black, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Coomassie brilliant blue
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with All fluorescence dyes, for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
detection method
colorimetric, fluorometric, chemiluminescent
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immobilon®-FL PVDF Membran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the thickness of this product?
    1 answer
    1. The thickness range of IPFL00010 is 110-145 microns.
      Helpful?
  2. Is 0.22 µm PVDF membrane available for fluorescent detection in Western blotting?
    1 answer
    1. Immobilon PSQ, with a pore size of 0.2 µm, is suitable for various detection methods including fluorescent, radioactive, chromogenic, and chemifluorescent detection. But when using Immobilon PSQ in Western Blotting, it is important to consider that there may be increased background noise, which might require more stringent wash steps to ensure accurate results.
      Helpful?
  3. Is it possible to use Immobilon FL instead of Immobilon P for western blots?
    1 answer
    1. Yes, Immobilon FL can be used as an alternative to Immobilon P for western blots.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Detroit, MI
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Great for western blots
    I have been using this product for close to two and half years now. It is a highly reliable PVDF roll for western blotting. I use it to transfer a wide variety of proteins and use HRP conjugated secondary antibodies for imaging bands. The results have always been sharp, reliable and most importantly, reproducible. I shall buy again when we run out.
    Helpful?