Merck
ISEQ00010
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
product name
Immobilon® PSQ-PVDF-Membran, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filter L × B
27 cm × 3.75 m
Porengröße
0.2 μm pore size
Kapazität
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Immobilon®-PSQ-Membran ist eine mikroporöse 0,2-μm-Membran aus Polyvinylidenfluorid (PVDF). Sie wurde zur Maximierung der Proteinbindung entwickelt. Die Immobilon®-PSQ-Membran wird für die direkte Proteinsequenzierung und Immundetektion nach dem Elektroblotting von Proteinen aus Elektrophoresegelen (oder der Punktbindung von aufgereinigten Proteinproben), insbesondere für Proteine mit einem Molekulargewicht von unter 20.000 empfohlen. Diese Membran ist mit Tank- und halbtrockenen Elektroblotting-Systemen kompatibel.
Anwendung
Die Immobilon®-PSQ-PVDF-Membran wird in Western-Blots verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Immobilon®-PSQ-Membran:
  • 0,2 μm Porengröße und eine große interne Struktur
  • Höhere Proteinadsorptions- und Sequenzierungsausbeute als andere Membranen
  • Verhindert das Durchblasen von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht.
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bing Yan et al.
Theranostics, 10(15), 6728-6742 (2020-06-20)
Rational: Ischemic injury of the skeletal muscle remains a serious clinical problem and currently there is no effective therapy. The aim of the present study is to determine whether human umbilical cord mesenchymal stem cells- derived exosomes (UMSC-Exo) could repair
Chenggong Sun et al.
Journal of hematology & oncology, 13(1), 9-9 (2020-02-02)
PARP inhibitors have been the most promising target drugs with widely proven benefits among ovarian cancer patients. Although platinum-response, HR-related genes, or HRD genomic scar detection are acceptably used in assessment of Olaparib response, there are still evident limitations in
Carey Wilson et al.
Neuropharmacology, 168, 107998-107998 (2020-02-18)
Traditional monoaminergic treatments of depression frequently exhibit suboptimal tolerability and effectiveness. The 'short' (s) allele variant of 5-HTTLPR is known to compromise transcriptional efficacy of the serotonin transporter (5-HTT) and can reduce treatment response to traditional antidepressants (e.g. selective serotonin
Chenshuo Luo et al.
Journal of oncology, 2020, 3676751-3676751 (2020-05-16)
To verify and evaluate the value of CD40 as a noninvasive biomarker of cisplatin-resistant bladder cancer, we studied the expression of CD40 and the correlation between nucleophosmin (NPM1) and CD40 in cisplatin-resistant bladder cancer. Three cisplatin-resistant bladder cancer cell lines
Chi-Feng Weng et al.
Frontiers in physiology, 10, 1445-1445 (2020-01-11)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) have shown great promise for the treatment of myocardial infarction (MI), although their potential therapeutic mechanism remains poorly understood. Growing evidence has implicated microRNAs (miRNAs or miRs) in the biological processes whereby ADSCs could ameliorate cardiovascular
Protokolle
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.