P2318
Anti-Pseudomonas Exotoxin A antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-ETA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
(Pseudomonas aeruginosa)
Methode(n)
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:250,000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... toxA(877850)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- in the in vitro analysis of the stability of fusion toxins in serum
- to construct an epidermal growth factor receptor (EGFR)-targeted toxin to study its toxicity on Swiss mouse embryo NIH-3T3 cells transfected with human EGFR
- in the determination of the in vivo half-life of immunotoxins in serum
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable