O6626
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propansulfonat Inneres Salz
Synonym(e):
3-(Octyldimethylammonio)-propansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
zwitterionic
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
279.44 g/mol
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
nucleic acid detection: suitable
Leitfähigkeit
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
330 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
212-215 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
InChIKey
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves