O4500
1-Octanol
~99%, liquid
Synonym(e):
Alkohol C-8, Caprylalkohol, Oktylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.14 mmHg ( 25 °C)
Assay
~99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
523 °F
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.7 °F
Flammpunkt (°C)
86.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter