Wichtige Dokumente
N8160
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat Natriumsalz
pkg of 10 mg (per vial)
Synonym(e):
β-NADP-Na, Coenzym II Natriumsalz, TPN-Na, Triphosphopyridinnucleotid Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 10 mg (per vial)
mp (Schmelzpunkt)
175-178 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 0.05 g/L
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)P(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O16P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(45(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-47(38,39)44-46(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChIKey
NLIGHACCLYZCOM-FHQWUTKFSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)