Fortfahren mit
A0937
(±)-Norepinephrin -(+)-bitartratsalz
≥97% (TLC), powder, adrenergic neurotransmitter
Synonym(e):
(±)-Arterenol -(+)-bitartratsalz, (±)-Noradrenalin -(+)-bitartratsalz, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol -(+)-bitartratsalz, 3,4-Dihydroxyphenylethanolamin -(+)-bitartratsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 198.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 402.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-307-0
MDL number:
Form:
powder
CHF 198.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Norepinephrin -(+)-bitartratsalz,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C5H8O5/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t;2-,3-/m.1/s1
InChI key
PDZZSMDCBWCGRN-GEHKUQKJSA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenerger Neurotransmitter
Features and Benefits
Diese Verbindung ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf den Seiten α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors und β-Adrenoceptors aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9512N5785489350
description
-
description
≥99%, solid
description
meets USP testing specifications
description
α,β-Adrenergic agonist.
form
powder
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)