N3643
NZCYM-Bouillon
Powder microbial growth medium
Synonym(e):
Broth medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Zusammensetzung
Casamino Acids, 1 g/L
MgSO4, 0.98 g/L
NaCL, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast extract, 5 g/L
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.8-7.2(2.2% solution)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
Rekonstituierung
1. 21.98 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Für 15 Minuten bei 121°C autoklavieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.