Wichtige Dokumente
N2783
Nitric Oxide Synthase, Inducible from mouse
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Inducible Nitric Oxide Synthase, NOS II, iNOS, macNOS
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥4.0 units/mg protein
Mol-Gew.
130 kDa (homodimer)
130 kDa (subunit, homodimer)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Nos2(18126)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.