Fortfahren mit
D5540
Diaphorase aus Clostridium kluyveri
lyophilized powder, 3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Diaphorase, Lipoamid-Dehydrogenase, Lipoyl Dehydrogenase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 185.00
300 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 236.00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 625.00
1500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 752.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-587-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Clostridium kluyveri)
CHF 185.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Clostridium kluyveri)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Methylenblau(MB)-enthaltende Polyacrylamid-Nanopartikel(NP)-Plattformen wurden in Lösung mit Diaphorase aus Clostridium kluyveri und dem Cofaktor NADH getestet, um zu prüfen, ob die Einkapselung von MB in NP die Reduktion von MB verhindern und somit seine photodynamische Effektivität schützen kann. Das Enzym von Sigma wurde zusammen mit Aldehyd-Dehydrogenase eingesetzt, um einen Biosensor für Acetaldehyd durch Immobilisierung zu konstruieren. Es wurde auch bei der Reoxidation von NADP zu NADPH verwendet. Diese Reaktion katalysierte gleichzeitig die Umwandlung von Resazurin in das stark fluoreszierende Resorufin und ermöglichte auch den Nachweis von sehr kleinen Mengen an NAADP. NAADP wurde ursprünglich von anderen Enzymen zu NADP und NADPH umgewandelt.
Diaphorase aus Clostridium kluyveri oder Lipoyl-Dehydrogenase wurde in einer Studie verwendet, um die Protein-Protein-Wechselwirkungen von Liponsäure-Einheiten mit 2-Oxosäure-Dehydrogenasen des aeroben Stoffwechsels zu untersuchen. Lipoyl-Dehydrogenase wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Redox-Regulierung der Nitrierung von Tyrosin und der Reduktion von 3-Nitrotyrosin durch Antioxidantien eingesetzt.
Packaging
Verkauft auf der Basis der nativen Diaphorase-Einheiten.
Other Notes
Eine Einheit „Diaphorase“ oder „Lipoyl“-Dehydrogenase oxidiert 1,0 μmol β-NADH pro min bei pH 7,5 und 25 °C, mit der entsprechenden Reduktion von 2,6-Dichlorphenolindophenol.
Mit der Bezeichnung „Diaphorase“ wurden verschiedene Enzyme lose definiert, die die Oxidation von β-NADH oder von β-NADPH in Anwesenheit eines Elektronenakzeptors wie Methylenblau oder 2,6-Dichlorphenolindophenol katalysieren. Viele verschiedene Testverfahren und „Einheiten“ werden verwendet.
Es sind Diaphorasen bekannt ,die entweder für β-NADH oder für β-NADPH spezifisch sind. Das Schweineherz-Enzym von Straub scheint native Diaphorase- (β-NADH-spezifisch) sowie Lipoyl- und Lipoamid-Dehydrogenase-Aktivitäten aufzuweisen. Es wurde als Einzelprotein beschrieben. Massey berichtete jedoch, dass die „Diaphorase“ wahrscheinlich eine denaturierte Lipoamid-Dehydrogenase ist. Die Vorinkubation der Schweineherz-Zubereitung mit Cu2+ verringert die Lipoamid-Dehydrogenase-Aktivität und erhöht proportional die β-NADH-Diaphorase-Aktivität. In unserem Labor haben wir diesen Kupfereffekt bis zu einem gewissen Grad für das Schweineherz-Enzym gezeigt, aber für die Zubereitungen aus Clostridium kluyveri oder Torula-Hefe wurde kein nennenswerter Effekt beobachtet. Das Verhältnis zwischen Lipoamid-Dehydrogenase und Diaphorase ist ein Maß für die Denaturierung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2197K1502P7032
description
lyophilized powder, 3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli, Animal-component free
description
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
description
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
specific activity
3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
specific activity
>=30 units/mg protein (biuret)
specific activity
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
specific activity
0.1-1.0 units/mg protein (Lowry)
biological source
bacterial (Clostridium kluyveri)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I am looking to reconstitute the solid but cannot find any information on what to use for this. Any advice? Thanks.
    1 answer
    1. Prior to being assayed, this enzyme is reconstituted at a concentration of 1 mg/ml in cold 200 mM Tris-HCl buffer containing 294 mM Potassium Chloride, 0.54 mM Riboflavin 5'-monophosphate, and 0.025% (w/v) BSA, pH 7.5.
      (Detailed information could be found in the enzymatic assay(link below):
      https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/Enzyme_Assay/diaphorase.pdf)