482777
Nitric Oxide Synthase, Inducible, Mouse, Recombinant, E. coli
Synonym(e):
Inducible Nitric Oxide Synthase, iNOS, Mouse, Recombinant
Größe auswählen
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥2.9 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hevel, J.M., and Marletta, M.A. 1994. Methods Enzymol. 233, 250.
Marletta, M.A. 1994. J. Med. Chem. 37, 1899.
White, K.A., and Marletta, M.A. 1992. Biochemistry 31, 6627.
Hevel, J.M., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 22789.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable