Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 259.00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 967.00 |
CHF 259.00
biological source
rabbit muscle
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg (10127566001), pkg of 500 mg (10736988001)
manufacturer/tradename
Roche
color
white to light yellow
optimum pH
6.0-7.0(reverse reaction), 9.0(forward reaction)
solubility
water: soluble
suitability
suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
ATPase <0.001%, HK <0.001%, myokinase <0.001%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... CKM(100009056)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
In 0,1 M Imidazolpuffer auflösen, aliquotieren und bei -15 bis -25 °C aufbewahren.
Stabil für etwa vier Wochen bei -15 bis -25 °C.
Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
In 0,5%-iger NaHCO3-Lösung auflösen.
Nicht einfrieren. Vor Licht geschützt lagern.
Stabil für 2 - 3 Tage bei einer 2 bis 8 °C.
Oder
In 30 mM Glycinpuffer, pH 9,0, mit 0,2 mM DTT auflösen.
2 - 3 Tage haltbar bei 2 bis 8 °C.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information rabbit ... CKM(100009056) | Gene Information human ... CKB(1152), CKM(1158) | Gene Information - | Gene Information human ... CKB(1152), CKM(1158) |
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source - | biological source human heart |
| form lyophilized | form - | form crystalline | form liquid |
| suitability suitable for immunoprecipitation | suitability - | suitability - | suitability suitable for tissue |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| optimum pH 6.0-7.0(reverse reaction), 9.0(forward reaction) | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 10736988001 | 04061838674937 |
| 10127566001 | 04061838667335 |