Merck
N1628
Sigma-Aldrich
Novobiocin Natriumsalz
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Albamycin, Cathomycin-Natrium
Größe auswählen
1 G
CHF 55.90
5 G
CHF 168.00
25 G
CHF 600.00
100 G
CHF 1’910.00
CHF 55.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 55.90
5 G
CHF 168.00
25 G
CHF 600.00
100 G
CHF 1’910.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H35N2NaO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
634.61
Beilstein:
3892910
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
51286504
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
CHF 55.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
(STREPTOMYCES NIVEUS)
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry. )
Farbe
white to yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChIKey
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Novobiocin-Natriumsalz ist ein Antibiotikum, das aus Bodenbakterien gewonnen wird. Novobiocin hemmt die Wirkung von bakterieller DNA-Gyrase und gehört zu einer Klasse von Verbindungen, die Cumarin-Antibiotika genannt werden. Cumarine sind heterozyklische Verbindungen mit einem breiten biologischen Aktivitätsspektrum, unter anderem mit antibakterieller, antikoagulativer, antioxidativer, antiinflammatorischer, antiviraler, antitumoraler und enzymhemmender Wirkung.
Anwendung
Für die Produktion von positiv superspiralisierter Plasmid-DNA. Inhibitor von bakterieller DNA-Gyrase und eukaryotischer DNA-Topoisomerase. Inhibitor von RNA-abhängiger DNA-Polymerase aus Retroviren.
Novobiocin-Natriumsalz ist ein Hsp90-Inhibitor und wird wie folgt eingesetzt:
  • in der Forschung zur Hitzeschock-Proteinhemmung und zur Herstellung von positiv superspiralisierter Plasmid-DNA[1]
  • in der Forschung zur Wirksamkeit von Probiotika[2][3]
  • in der Forschung zur Wirksamkeit von Monozyten und dendritischen Zellen für die T-Zell-Replikation[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Novobiocin hemmt die DNA-Synthese durch Hemmung der GyrB-Untereinheit des an der Energietransduktion beteiligten Topoisomerase-Enzyms. Novobiocin fungiert als kompetitiver Inhibitor der von GyrB[1] katalysierten ATPase-Reaktion.
Wirkungsweise: Hemmt die DNA-Synthese durch Hemmen des Enzyms Topoisomerase II.
Antimikrobielles Spektrum: Grampositiv, bakteriell.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hochwertiges Antibiotikum, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Lagerung und Haltbarkeit
In gefrorenen Aliquoten gelagert. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Lichtempfindlich
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Maxwell
Molecular microbiology, 9(4), 681-686 (1993-08-01)
The coumarin group of antibiotics have as their target the bacterial enzyme DNA gyrase. The drugs bind to the B subunit of gyrase and inhibit DNA supercoiling by blocking the ATPase activity. Recent data show that the binding site for
Evaluation of a Lactobacillus-based probiotic culture for the reduction of Salmonella enteritidis in neonatal broiler chicks
Higgins et al.
Poultry Science, 87, 27-31 (2008)
Relative efficacy of human monocytes and dendritic cells as accessory cells for T cell replication
Voorhis et al.
The Journal of Experimental Medicine, 58, 174-191 (1983)
Temporal effects of lactic acid bacteria probiotic culture on Salmonella in neonatal broilers
Higgins et al.
Poultry Science, Aug;86(8):, 1662-1666 (2007)
Yosef D Huberman et al.
Poultry science, 98(6), 2422-2431 (2019-01-29)
Salmonellosis caused by Salmonella Enteritidis is a widespread zoonosis and poultry products are an important source of infection. This study was carried out to evaluate the protection of different vaccination schedules in layers using a live commercial attenuated Salmonella Enteritidis
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf