MTCM4030
MTC™ Bio Rigid Inoculating Needles
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea), sterile
Synonym(e):
culture loop
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio M4030
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterile and disposable, no flaming
- Uniform straking and inoculating
- Hexagonal grip - improves control
- Smooth loop surface - no gouging
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)