BR452215
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1+10 μL, yellow
Synonym(e):
Inoculation loops
Größe auswählen
CHF 91.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 91.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
yellow
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Verpackung
pack of 1000 ea
pkg of 8000 ea (400 bags of 20)
Hersteller/Markenname
BRAND 452215
Volumen
1+10 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterile (SAL 10-6)
- High flexibility for agar-saving smears
- Usable at both ends
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)