Wichtige Dokumente
MAK487
Lactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Lactose Detection Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Linear detection range of the kit is 17 to 2000 µM lactose for the colorimetric assay and 6 to 100 µM for the fluorometric assay.
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)