Wichtige Dokumente
MAK485
Pyruvate Kinase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
PK Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
pharmaceutical
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer; hematological disorder
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 0.1 to 50 U/L for colorimetric assay and 0.01 to 2 U/L for fluorometric assay
Eignung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)