Wichtige Dokumente
MABT26
Sigma-Aldrich
Anti-E-Cadherin-Antikörper, Klon DECMA-1
clone Decma-1, from rat
Synonym(e):
Anti-Anti-Arc-1, Anti-Anti-BCDS1, Anti-Anti-CD324, Anti-Anti-CDHE, Anti-Anti-ECAD, Anti-Anti-LCAM, Anti-Anti-UVO
Größe auswählen
100 μG
CHF 726.00
CHF 726.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 726.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 726.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Decma-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Allgemeine Beschreibung
Cadherine gehören zur Familie transmembraner Glykoproteine, die an den Interaktionen zwischen Ca2+-abhängigen Zellen beteiligt sind. Die in verschiedenen Geweben differenziell exprimierten Mitglieder dieser Familie haben eine wesentliche Funktion bei der Erhaltung der Gewebeintegrität, Morphogenese und Migration. Cadherine werden in die Untergruppen Typ I und Typ II unterteilt. Zur Untergruppe Typ I gehören epitheliales Cadherin (E-Cadherin), neurales Cadherin (N-Cadherin), plazentales Cadherin (P-Cadherin) und retinales Cadherin (R-Cadherin). Zur Untergruppe Typ II gehören nierenspezifisches Cadherin (K-Cadherin) und Osteoblasten-Cadherin (OB-Cadherin). Eines der am besten charakterisierten Cadherine ist das E-Cadherin (epitheliales Cadherin oder Cadherin-1). Es besteht aus kalziumbindenden extrazellulären Domänen, die für die Interaktionen mit anderen E-Cadherin-Molekülen auf benachbarten Zellen und die Interaktion mit dem Integrin alphaEbeta7 zuständig sind. Die zytoplasmatische Domäne von E-Cadherin ist durch zytoplasmatische Catenin-Proteine mit dem Aktin-Zytoskelett verbunden, wodurch ein an Adhärenzverbindungen lokalisierter Komplex geschaffen wird. Bei Karzinomen wird E-Cadherin im Einklang mit seiner Funktion als Invasionsunterdrücker im normalen Epithel häufig herunterreguliert.
Immunogen
Embrionale Karzinom-Zelllinie der Maus PCC4
Anwendung
Dieser Anti-E-Cadherin-Antikörper, Klon DECMA-1, ist zur Verwendung in WB, IH, IC, IP, FC und FUNC für den Nachweis von E-Cadherin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:300 wurde E-Cadherin in gastrointestinalem Gewebe der Maus nachgewiesen.
Inhibition: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in Inhibitionsstudien zur Hemmung der E-Cadherin-assoziierten Adhäsion verwendet. (Vestweber, 1985)
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor bei Durchflusszytometrie-Anwendungen verwendet. (Tang, 1994)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies E-Cadherin in 10 µg A431-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 106 kDa beobachtetes Molekulargewicht.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Ratte in Puffer mit PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
A431-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicholas F Dybdal-Hargreaves et al.
Oncotarget, 10(45), 4719-4720 (2019-08-07)
[This corrects the article DOI: 10.18632/oncotarget.23798.].
Philippe Pujuguet et al.
Molecular biology of the cell, 14(5), 2181-2191 (2003-06-13)
Ezrin, a membrane cytoskeleton linker, is involved in cellular functions, including epithelial cell morphogenesis and adhesion. A mutant form of ezrin, ezrin T567D, maintains the protein in an open conformation, which when expressed in Madin-Darby canine kidney cells causes extensive
S Pece et al.
The Journal of biological chemistry, 275(52), 41227-41233 (2000-09-02)
E-cadherins are well characterized cell surface molecules expressed in epithelial cells, which play a major role in cell adhesion through the establishment of calcium-dependent homophilic interactions at sites of cell-cell contacts. They are also integral components of morphogenetic programs controlling
Pei-Pei Cao et al.
Oncology reports, 43(2), 662-670 (2020-01-03)
Cullin 4A (CUL4A) is a member of the cullin family of proteins and has been demonstrated to be abnormally expressed in various types of malignancies. However, the function of CUL4A in metastasis of lung adenocarcinoma to the bone has rarely
Marianela G Dalghi et al.
JCI insight, 6(19) (2021-09-01)
The mechanisms that link visceral mechanosensation to the perception of internal organ status (i.e., interoception) remain elusive. In response to bladder filling, the urothelium releases ATP, which is hypothesized to stimulate voiding function by communicating the degree of bladder fullness