Wichtige Dokumente
MAK347
Methionine Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
Methionine Fluorescence Detection Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 fluorometric tests
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)