The protocol is included in the product datasheet for this item. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/270/922/mak196bul.pdf
Wichtige Dokumente
MAK196
Malate Dehydrogenase Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonym(e):
MDH Activity Assay Kit
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MDH1(4190) , MDH1B(130752) , MDH2(4191)
mouse ... MDH1(17449) , MDH1B(76668) , MDH2(17448)
rat ... MDH1(24551) , MDH1B(316444) , MDH2(81829)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Nur Kit-Komponenten
- MDH Assay Buffer
- MDH Substrate
- MDH Enzyme Mix
- MDH Developer
- NADH Standard
- MDH Positive Control
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.
-
Is there a protocol associated with the kit? This general protocol doesn't use MDH developer: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/_enzymatic-assay-of-malic-dehydrogenase